Läs mer
Thermo Scientific™ Streptokockgrupperingskit med latexagglutination
Produktkod. 13275599
Change view
Beskrivning:
Enzymextraktionsreagens
Grupperingskit
Polyvalent positiv kontroll
Reagens A
Reagens B
Reagens C
Reagens D
Reagens F
Reagens G
Förpackningsstorlek:
50 tester
Paket med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
13275599 Enzymextraktionsreagens Paket med 2
11479878 Grupperingskit 50 tester
11903522 Reagens A 50 tester
11913522 Reagens B 50 tester
10537283 Reagens C 50 tester
11973932 Reagens D 50 tester
10770354 Reagens F 50 tester
10127942 Reagens G 50 tester
10035812 Polyvalent positiv kontroll 50 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 13275599 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0593G
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera streptokockgrupperna A, B, C, D, F och G snabbt genom latexagglutination med detta testkit.
Identifiera snabbt streptokockgrupper A, B, C, D, F och G genom latexagglutination med Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokockgrupperingskit. Detta snabba latexagglutinationstest är utformat för att ge enkla, snabba och känsliga resultat för identifiering av streptokockgrupper A, B, C, D, F och G . Testet använder latexpartiklar belagda med gruppspecifika antikroppar som kommer att agglutinera i närvaro av homologa antigener.
Streptokocker är fakultativt anaeroba, katalasnegativa, grampositiva kocker som förekommer som par eller kedjor. De orsakar en mängd olika kliniska sjukdomar inklusive faryngit, scharlakansfeber, otitis media, impetigo, meningit, neonatal sepis, lunginflammation, endokardit, osteomyelit och nekrotiserande fasciit.
Använd detta snabba, enkla och känsliga test för att identifiera streptokockgrupperna A, B, C, D, F och G.
  • Snabba —resultat på två minuter
  • Enkel —lätt att implementera
  • Visuella —lättlästa resultat
  • Känslig —användning av latexteknik gör detta test känsligare
  • Alla reagenser tillgängliga separat
Lancefield visade att majoriteten av patogena streptokocker har specifika kolhydratantigener, som tillåter klassificering av streptokocker i grupper. Dessa streptokockgruppantigener kan extraheras från cellerna och deras närvaro demonstreras med latexpartiklar som tidigare belagts med gruppspecifika antikroppar. Dessa latexpartiklar kommer att agglutinera i närvaro av homologt antigen, men kommer att förbli i jämn suspension i frånvaro av sådant antigen. De Oxoid Streptococcal Grouping Kit är ett sådant latexagglutinationstest för identifiering av streptokockgrupperna och reagens tillhandahålls för grupperna A, B, C, D, F och G. Användningen av en enzymatisk extraktionsmetod förkortar avsevärt den tid som krävs för antigenextraktion och förbättrar antigenutbytet avsevärt, delvis för grupp D-streptokocker.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enzymextraktionsreagens
Typ Reagens för streptokocktestning
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Organismgrupp Grupp A, B, C, D, F och G
Förpackningstyp 2 flaskor
Kvantitet 2 x 50 tester