missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Strychnine Nitrate, Mikromol™
Beskrivning
Strychnine Nitrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strychnine Nitrate |
| CAS | 66-32-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Strychnine Nitrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H22 N2 O2 . H N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Strychnine Nitrate, Strychnidin-10-one, mononitrate (9CI), Strychnine, mononitrate (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., Strychnine nitrate, Strychnidin-10-one, nitrate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O2.HNO3/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;2-1(3)4/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H,2,3,4)/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| LEDER | O[N+](=O)[O-].O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67 |
| IUPAC-namn | (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;nitric acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?