missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Strychnine Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strychnine Nitrate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O2.HNO3/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;2-1(3)4/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H,2,3,4)/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 397.1638 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?