Läs mer
Strychnine Sulfate Hydrate, TRC
Produktkod. 30135248
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135248 2.5 g 2.5g
30004488 500 mg -
30012411 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135248 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6872382.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60491-10-3
Molekylformel C42H44N4O4 • H2SO4 • 5H2O
Molekylvikt (g/mol) 766.9
Synonym Strychnidin-10-one, sulfate, hydrate, Strychnidin-10-one, sulfate, pentahydrate, Strychnine sulfate pentahydrate, Strychnine, sulfate, pentahydrate
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;sulfuric acid;pentahydrate
LEDER C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strychnine Sulfate Hydrate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/2C21H22N2O2.H2O4S.5H2O/c2*24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;1-5(2,3)4;;;;;/h2*1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*13-,16-,17-,19-,20-,21+;;;;;;/m00....../s1
Formel vikt 856.3565