Läs mer
Techne™ Dri-Block™ Värmeblock i aluminium
Antal platser:
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
- Värmare säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Koniska brunnar |
| Håller | 15 mm Conical Tubes |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 12 |
| Typ | Dri-Block™ Infoga |
| Depth (engelska) Tja | 1,89 tum |
| Djup (metriskt) Tja | 48 mm |
| Diameter (engelska) Tja | 0,59 tum |
| Diameter (metrisk) Well | 15 mm |