Läs mer
Cole-Parmer™ Block Heat Insert för Cole-Parmer™ BH-200 och BH-250 serierna blockvärmare och CB-200 serie kylaggregat/värmare
Produktkod. 11593809
Change view
Håller:
0,2 ml rörremsor
0,5 ml-rör
1,5 ml-rör
10 mm diameter. Tuber/ampuller
12 mm flaskor
13 mm diameter rör/ampuller
13 mm i diameter. Flaskor
16 mm diameter. Tuber/ampuller
17 mm diameter. Rör
2 ml-rör
20 mm diameter. Rör
24 mm diameter. Tuber/ampuller
26 mm dia. Tuber/ampuller
30 mm diameter. Rör
50 ml-rör
6 mm dia. Tuber/ampuller
Platta föremål
Provmugg
Antal platser:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solid Block
Unit Size:
Paket med 5
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Håller Antal platser Unit Size
11593809 Platta föremål Solid Block Varje
11936498 17 mm diameter. Rör 12 Varje
11476588 0,2 ml rörremsor 80 Varje
12942590 Provmugg 1 Varje
15556413 13 mm i diameter. Flaskor 20 Varje
12071602 1,5 ml-rör 20 Varje
12081602 0,5 ml-rör 30 Varje
12952590 12 mm flaskor 20 Varje
15294497 50 ml-rör 5 Paket med 5
15319943 30 mm diameter. Rör 5 Varje
11869564 24 mm diameter. Tuber/ampuller 6 Varje
10129190 26 mm dia. Tuber/ampuller 6 Varje
11543809 16 mm diameter. Tuber/ampuller 12 Varje
15218043 20 mm diameter. Rör 8 Varje
12001612 2 ml-rör 20 Varje
11880705 10 mm diameter. Tuber/ampuller 20 Varje
11523809 13 mm diameter rör/ampuller 20 Varje
11899694 6 mm dia. Tuber/ampuller 30 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11593809 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 3662061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00 SEK
    1994.30 SEK / Paket med 1
    Save 225.70 SEK
    10% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Utbytbara värmeblock erbjuder utmärkt värmeledningsförmåga.
  • Mångsidiga —utbytbara värmeblock rymmer olika rör och plattor
  • Blockvärmare säljs separat
Utbytbara värmeblock i aluminium ger utmärkt värmeledningsförmåga och rymmer olika provrör, koppar och tallrikar. Beroende på vilken kombination av block som valts, kan plastdistanser (36620-67) användas för att fylla en halvbredds urtagning, vilket säkerställer optimal termisk prestanda. De flesta block kommer med ett separat hål för att ta emot en termometer.
Beställ ett flexiblock för att rymma tuber, flaskor eller kyvetter i flera storlekar samtidigt. Okjolade PCR-plattor kan värmas i båda storlekarna flexiblock. Mikrotiterplattor med kjolar, plattor med djupa brunnar och PCR-plattor kan endast inkuberas i versionen med trippelbredd.
Specifications
Beskrivning Blank med termometerhål
Håller Platta föremål
Material Anodiserad aluminium
Antal platser Solid Block
Typ Insert Block
Inkluderar Med termometerhål
Rörstorlek Vanligt (enkel bredd)