Läs mer
Cole-Parmer™ Block Heat Insert för Cole-Parmer™ BH-200 och BH-250 serierna blockvärmare och CB-200 serie kylaggregat/värmare
Produktkod. 11880705
Håller:
12 rör, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Rör/flaskor
20 x 1,5 ml rör
20 x 10 mm dia. Rör/flaskor
20 x 12 mm injektionsflaskor
20 x 13 mm dia. Rör/flaskor
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 ml rör
30 x 0,5 ml rör
30 x 6 mm dia. Rör/flaskor
5 x 30 mm dia. Rör
5 x 50 ml rör
6 x 24 mm dia. Rör/flaskor
6 x 26 mm dia. Rör/flaskor
8 x 20 mm dia. Rör
80 x 0,2 ml rörremsor
Rör, tallrikar
Antal platser:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solidt block
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11880705
Brand: Cole-Parmer™ 3662052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbytbara värmeblock erbjuder utmärkt värmeledningsförmåga.
  • Mångsidiga —utbytbara värmeblock rymmer olika rör och plattor
  • Blockvärmare säljs separat
Utbytbara värmeblock i aluminium ger utmärkt värmeledningsförmåga och rymmer olika provrör, koppar och tallrikar. Beroende på vilken kombination av block som valts, kan plastdistanser (36620-67) användas för att fylla en halvbredds urtagning, vilket säkerställer optimal termisk prestanda. De flesta block kommer med ett separat hål för att ta emot en termometer.
Beställ ett flexiblock för att rymma tuber, flaskor eller kyvetter i flera storlekar samtidigt. Okjolade PCR-plattor kan värmas i båda storlekarna flexiblock. Mikrotiterplattor med kjolar, plattor med djupa brunnar och PCR-plattor kan endast inkuberas i versionen med trippelbredd.
Specifikationer
Beskrivning Koniska brunnar
För användning med (utrustning) Rör (10 mm)
Håller 20 x 10 mm dia. Rör/flaskor
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 20
Typ Värmeblock
Inkluderar 20 hål 48 mm djup konisk, med termometerhål
Rörstorlek 10 mm dia.
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 50 mm
Djup (metriskt) 95 mm