Läs mer
Cole-Parmer™ Block Heat Insert för Cole-Parmer™ BH-200 och BH-250 serierna blockvärmare och CB-200 serie kylaggregat/värmare
Produktkod. 12001612
Håller:
12 rör, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Rör/flaskor
20 x 1,5 ml rör
20 x 10 mm dia. Rör/flaskor
20 x 12 mm injektionsflaskor
20 x 13 mm dia. Rör/flaskor
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 ml rör
30 x 0,5 ml rör
30 x 6 mm dia. Rör/flaskor
5 x 30 mm dia. Rör
5 x 50 ml rör
6 x 24 mm dia. Rör/flaskor
6 x 26 mm dia. Rör/flaskor
8 x 20 mm dia. Rör
80 x 0,2 ml rörremsor
Rör, tallrikar
Antal platser:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solidt block
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12001612
Brand: Cole-Parmer™ 3662071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbytbara värmeblock erbjuder utmärkt värmeledningsförmåga.
  • Mångsidiga —utbytbara värmeblock rymmer olika rör och plattor
  • Blockvärmare säljs separat
Utbytbara värmeblock i aluminium ger utmärkt värmeledningsförmåga och rymmer olika provrör, koppar och tallrikar. Beroende på vilken kombination av block som valts, kan plastdistanser (36620-67) användas för att fylla en halvbredds urtagning, vilket säkerställer optimal termisk prestanda. De flesta block kommer med ett separat hål för att ta emot en termometer.
Beställ ett flexiblock för att rymma tuber, flaskor eller kyvetter i flera storlekar samtidigt. Okjolade PCR-plattor kan värmas i båda storlekarna flexiblock. Mikrotiterplattor med kjolar, plattor med djupa brunnar och PCR-plattor kan endast inkuberas i versionen med trippelbredd.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,07 oz.
Beskrivning Koniska brunnar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Håller 20 x 2 ml rör
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 20
Typ Värmeblock
Inkluderar Med termometerhål
Rörstorlek 2 mL
Depth (engelska) Tja 1,38 tum.
Djup (metriskt) Tja 35 mm