Läs mer
Cole-Parmer™ Block Heat Insert för Cole-Parmer™ BH-200 och BH-250 serierna blockvärmare och CB-200 serie kylaggregat/värmare
Beskrivning
- Mångsidiga —utbytbara värmeblock rymmer olika rör och plattor
- Blockvärmare säljs separat
Utbytbara värmeblock i aluminium ger utmärkt värmeledningsförmåga och rymmer olika provrör, koppar och tallrikar. Beroende på vilken kombination av block som valts, kan plastdistanser (36620-67) användas för att fylla en halvbredds urtagning, vilket säkerställer optimal termisk prestanda. De flesta block kommer med ett separat hål för att ta emot en termometer.
Beställ ett flexiblock för att rymma tuber, flaskor eller kyvetter i flera storlekar samtidigt. Okjolade PCR-plattor kan värmas i båda storlekarna flexiblock. Mikrotiterplattor med kjolar, plattor med djupa brunnar och PCR-plattor kan endast inkuberas i versionen med trippelbredd.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Koniska brunnar |
| Håller | 8 x 20 mm dia. Rör |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 8 |
| Typ | Värmeblock |
| Depth (engelska) Tja | 1,89 tum |
| Djup (metriskt) Tja | 48 mm |
| Diameter (engelska) Tja | 0,79 tum. |
| Diameter (metrisk) Well | 20 mm |