Läs mer
Cole-Parmer™ Block Heat Insert för Cole-Parmer™ BH-200 och BH-250 serierna blockvärmare och CB-200 serie kylaggregat/värmare
Produktkod. p-8012875
Change view
Håller:
12 rör, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Rör/flaskor
20 x 1,5 ml rör
20 x 10 mm dia. Rör/flaskor
20 x 12 mm injektionsflaskor
20 x 13 mm dia. Rör/flaskor
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 ml rör
30 x 0,5 ml rör
30 x 6 mm dia. Rör/flaskor
5 x 30 mm dia. Rör
5 x 50 ml rör
6 x 24 mm dia. Rör/flaskor
6 x 26 mm dia. Rör/flaskor
8 x 20 mm dia. Rör
80 x 0,2 ml rörremsor
Rör, tallrikar
Antal platser:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solidt block
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Antal platser unitSize
11593809 Rör, tallrikar Solidt block Varje
11936498 12 rör, 17 x 47 mm (dia. x L) 12 Varje
11476588 80 x 0,2 ml rörremsor 80 Varje
12942590 Rör, tallrikar 1 Varje
15556413 20 x 13 mm dia. Vials 20 Varje
12071602 20 x 1,5 ml rör 20 Varje
12081602 30 x 0,5 ml rör 30 Varje
12952590 20 x 12 mm injektionsflaskor 20 Varje
15294497 5 x 50 ml rör 5 Paket med 5
15319943 5 x 30 mm dia. Rör 5 Varje
11869564 6 x 24 mm dia. Rör/flaskor 6 Varje
10129190 6 x 26 mm dia. Rör/flaskor 6 Varje
11543809 12 x 16 mm dia. Rör/flaskor 12 Varje
15218043 8 x 20 mm dia. Rör 8 Varje
12001612 20 x 2 ml rör 20 Varje
11880705 20 x 10 mm dia. Rör/flaskor 20 Varje
11523809 20 x 13 mm dia. Rör/flaskor 20 Varje
11899694 30 x 6 mm dia. Rör/flaskor 30 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11593809 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3662061
Utbytbara värmeblock erbjuder utmärkt värmeledningsförmåga.
  • Mångsidiga —utbytbara värmeblock rymmer olika rör och plattor
  • Blockvärmare säljs separat
Utbytbara värmeblock i aluminium ger utmärkt värmeledningsförmåga och rymmer olika provrör, koppar och tallrikar. Beroende på vilken kombination av block som valts, kan plastdistanser (36620-67) användas för att fylla en halvbredds urtagning, vilket säkerställer optimal termisk prestanda. De flesta block kommer med ett separat hål för att ta emot en termometer.
Beställ ett flexiblock för att rymma tuber, flaskor eller kyvetter i flera storlekar samtidigt. Okjolade PCR-plattor kan värmas i båda storlekarna flexiblock. Mikrotiterplattor med kjolar, plattor med djupa brunnar och PCR-plattor kan endast inkuberas i versionen med trippelbredd.
Specifikationer
Beskrivning Blank med termometerhål
Håller Rör, tallrikar
Material Anodiserad aluminium
Antal platser Solidt block
Typ Värmeblock
Inkluderar Med termometerhål
Rörstorlek Vanligt (enkel bredd)