Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Blockvärmareinsats
Produktkod. 12098493
Change view
Diameter (metrisk) Well:
33 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Well unitSize
12098493 33 mm Varje
1 options
Produktkod. 12098493 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3661060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa block för en mängd olika applikationer. Stuart™ Anodiserade aluminiumblock kan användas i vilken kombination som helst.
  • För användning med Stuart blockvärmare
  • Tillverkad av anodiserad aluminium
  • Separat hål rymmer en termometer om så önskas
Specifikationer
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 4
Typ Block
Diameter (engelska) Tja 1.30 tum.
Diameter (metrisk) Well 33 mm