Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Tillbehörssats
Produktkod. 11311990
Change view
För användning med (utrustning):
SA8 Vortex Mixer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11311990 SA8 Vortex Mixer Varje
1 options
Produktkod. 11311990 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0472907
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra och utöka prestandan hos din vortexmixer
För användning med vortexern med variabel hastighet.
Satsen innehåller:
  • 1x plastvagga för standard mikrotiterplatta
  • 1x cirkulär skuminsats för bägare och kolvar (upp till 500 ml kapacitet)
  • 1x rektangulär skuminsats (rymmer 8 x 0,2 mL, 8 x 0,5 mL och 16 x 1,5 mL mikrocentrifugrör)
  • 1x solid rektangulär skuminsats (blank för anpassade hål)
Observera: Mikrotiterplattans hållare SA8/1 bör inte användas vid hastigheter över 800 rpm.
Specifikationer
För användning med (utrustning) SA8 Vortex Mixer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.