Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Blockvärmareinsats
Beskrivning
- För användning med Stuart blockvärmare
- Tillverkad av anodiserad aluminium
- Separat hål rymmer en termometer om så önskas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Solid block |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 0 |
| Typ | Block |