Läs mer
Techne™ Sondinsatsblock för Tecal 140/425
Produktkod. 13593390
Change view
Antal platser:
1
5
Rörstorlek:
1 Ea. x 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm
20 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal platser Rörstorlek unitSize
13593390 1 20 mm Varje
13583390 5 6 mm Varje
11960109 5 1 Ea. x 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13593390 Leverantör Techne™ Leverantörsnummer 1611444
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sondinsatserna är gjorda av aluminium eller aluminium-brons och måste beställas separat från kalibratorn. Varje bilaga är stämplad för identifiering. En blank insats finns tillgänglig (vänligen fråga) som kan borras för att passa din applikation.
  • Aluminiuminsatser
  • Nedsänkningsdjup 114,3 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Tecal 140/425
Material Aluminium
Antal platser 1
Typ Sondinsättningsblock
Rörstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) Well 20 mm