Läs mer
Techne™ Aluminiumoxid för fluidiserade sandbad
För användning med (utrustning):
De Techne utbud av fluidiserade bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Brun |
| För användning med (utrustning) | De Techne utbud av fluidiserade bad |
| Typ | Alundum |
| Material | Smält aluminiumoxid |
| Form | Kantiga, skarpa kanter |
| Vikt (metrisk) | 25 kg |