Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog kokplatta (blå), omgivningstemperatur till 450 °C, keramik
Beskrivning
- Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
- Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
- Displayen visar aktuell yttemperatur
- Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Specifikationer
| Kroppsmaterial | Blå pulverlackerad metall |
| Beskrivning | Blått |
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Temperatur (engelska) | Upp till 325 °C |
| Controllertyp | Analog |
| Storlek | 6 x 6 tum. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 450 °C |
| Djup (engelska) | 11,75 tum. |
| Djup (metriskt) | 30 cm |
| Höjd (engelska) | 3 tum |
| Visa mer |