Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog kokplatta (svart), omgivningstemperatur till 450 °C, keramik
Produktkod. 16341776
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
16341776 Keramisk Varje
1 options
Produktkod. 16341776 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer CS150K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Form: fyrkantig, storlek: 6 x 6 tum.
  • Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
  • Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
  • Displayen visar aktuell yttemperatur
  • Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Kroppsmaterial Svart pulverlackerad metall
Beskrivning Svart
Material för toppplatta Keramisk
Controllertyp Analog
Storlek 6 x 6 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 450 °C
Djup (engelska) 11,75 tum.
Djup (metriskt) 30 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Längd (engelska) 11.813 tum.
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Wattal 500 W
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderar Nätsladd med stickpropp
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta