Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Hot Plate (Blue), Ambient to 325°C, Aluminum
Beskrivning
- Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
- Durable front panel resists spills and chemicals
- Display indicates actual surface temperature
- Available in various plate surface and body color configurations
Specifikationer
Specifikationer
| Kroppsmaterial | Blue Powder-Coated Metal |
| Beskrivning | Blue |
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Controllertyp | Analog |
| Storlek | 6 x 6 in. |
| Temperatur (metrisk) | Ambient to 325°C |
| Djup (engelska) | 11.75 in. |
| Djup (metriskt) | 30 cm |
| Höjd (engelska) | 3 in. |
| Längd (engelska) | 11.813 in. |
| Visa mer |