Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Hotplate (Black), Ambient to 325°C, Aluminum
Produktkod. 16351806
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
16351806 Aluminium Varje
1 options
Produktkod. 16351806 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer SS150K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Display indicates actual surface temperature
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifikationer
Kroppsmaterial Black Powder-Coated Metal
Beskrivning Black
Material för toppplatta Aluminium
Controllertyp Analog
Storlek 6 x 6 in.
Temperatur (metrisk) Ambient to 325°C
Djup (engelska) 11.75 in.
Djup (metriskt) 30 cm
Höjd (engelska) 3 in.
Längd (engelska) 11.813 in.
Bredd (engelska) 7 in.
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Wattal 700 W
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderar Power Cord with Plug
Antal positioner 1
Form Square
Spänning 230 V
Typ Hot Plate
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti 3 Years
Visa Analog