Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog kokplattaomrörare (blå), omgivningstemperatur till 450 C, °keramik
Beskrivning
- Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
- Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
- Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Beskrivning | Blått |
| Inkluderar | (2) 25 mm PTFE-belagda omrörarstänger och nätsladd med stickpropp |
| Kroppsmaterial | Blå pulverlackerad metall |
| Elektriska krav | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Controllertyp | Analog |
| Längd (engelska) | 11.813 tum. |
| Storlek | 6 x 6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 9.3 cm |
| Visa mer |