Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Blockvärmareinsats
Produktkod. 11406588
Diameter (metrisk) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Djup (metriskt) Tja:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal platser:
4
6
8
12
20
30
48
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11406588
Brand: Cole-Parmer™ SHT1/16
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa block för en mängd olika applikationer. Stuart™ Anodiserade aluminiumblock kan användas i vilken kombination som helst.
  • För användning med Stuart blockvärmare
  • Tillverkad av anodiserad aluminium
  • Separat hål rymmer en termometer om så önskas
Specifikationer
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 12
Typ Block
Djup (metriskt) Tja 47 mm
Diameter (engelska) Tja 0,63 tum.
Diameter (metrisk) Well 16,5 mm