Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Blockvärmareinsats
Beskrivning
- För användning med Stuart blockvärmare
- Tillverkad av anodiserad aluminium
- Separat hål rymmer en termometer om så önskas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rymmer 8 x 19 mm rör |
| Håller | 8 x 19 mm rör |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 8 |
| Typ | Block |
| Djup (metriskt) Tja | 47 mm |
| Diameter (engelska) Tja | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) Well | 19,5 mm |