Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Blockvärmareinsats
Produktkod. 11426598
Diameter (metrisk) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Djup (metriskt) Tja:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal platser:
4
6
8
12
20
30
48
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11426598
Brand: Cole-Parmer™ 3661057
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa block för en mängd olika applikationer. Stuart™ Anodiserade aluminiumblock kan användas i vilken kombination som helst.
  • För användning med Stuart blockvärmare
  • Tillverkad av anodiserad aluminium
  • Separat hål rymmer en termometer om så önskas
Specifikationer
Beskrivning Rymmer 6 x 28 mm rör
Håller 6 x 28 mm rör
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 6
Typ Block
Djup (metriskt) Tja 47 mm
Diameter (engelska) Tja 1,10 tum.
Diameter (metrisk) Well 28 mm