Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Blockvärmareinsats
Diameter (metrisk) Well:
7.8 mm
10 mm
10.5 mm
10.7 mm
12.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
19.5 mm
25.5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Djup (metriskt) Tja:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal platser:
4
6
8
12
20
30
48
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Stuart blockvärmare
- Tillverkad av anodiserad aluminium
- Separat hål rymmer en termometer om så önskas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 20 |
| Typ | Block |
| Djup (metriskt) Tja | 47 mm |
| Diameter (engelska) Tja | 0,39 tum |
| Diameter (metrisk) Well | 10 mm |