Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Blockvärmareinsats
Diameter (metrisk) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Djup (metriskt) Tja:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal platser:
4
6
8
12
20
30
48
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Stuart blockvärmare
- Tillverkad av anodiserad aluminium
- Separat hål rymmer en termometer om så önskas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rymmer 6 x 25 mm rör |
| Håller | 6 x 25 mm rör |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 6 |
| Typ | Block |
| Djup (metriskt) Tja | 47 mm |
| Diameter (engelska) Tja | 0,98 tum |
| Diameter (metrisk) Well | 25,5 mm |