Läs mer
Cole-Parmer™ WS-200-serien Stuart™ Vattenstilla i skåpstil
Produktkod. 11931299
Utgångsflöde:
4 L/hr.
8 l/h. Enkeldestillerad
Djup (metriskt):
240 mm
410 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11931299
Brand: Cole-Parmer™ 9929415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WS-200-serien Stuart Cabinet-Style Water Still producerar kallt destillerat vatten för omedelbar användning.
  • Ger högsta renhet från praktiskt taget alla råvattenförsörjningar.
  • Behållarens vattennivåsensor stängs fortfarande av när behållaren är full.
  • Enkel konvertering till förbehandlat foder.
  • Säkerhetsfunktioner möjliggör obevakad drift.
  • Ta bort organiska ämnen, bakterier och pyrogener från ditt vatten med WS-200 vattendestillationsapparater i skåpstil.
  • Borosilikatglas i kombination med kiseldioxidmantlade värmare inneslutna i ett skyddande skåp, levererar pyrogenfritt destillat av högsta renhet från praktiskt taget alla råvattenförsörjningar.
  • Destilleringsapparater finns tillgängliga i antingen enkel- eller dubbeldestillerat —vattenmodell, välj den dubbeldestillerade modellen för högre renhetsnivåer.
  • Den unika kondensordesignen säkerställer att de destillerade vattendropparna förblir i kontakt med kylslingan under en längre period för maximal energiöverföring och omedelbart kallt destillerat vatten.
  • Rengör enheten säkert och enkelt utan att ta isär glaset.
  • Helt glaskonstruktion möjliggör snabb avkalkning med starka mineralsyror.
  • En kran med stort hål med PTFE-nyckel är monterad för enkel tömning av kemikalier efter rengöring.
  • Säkerhetsfunktioner inkluderar flödessensor, övertemperaturtermostat, akrylskärm, skåplock och skruvgängor på alla vattenanslutningar.
  • En behållare för vattennivågivare stänger automatiskt av värmarna och kylvattentillförseln när behållaren är fylld med destillerat vatten och startar sedan automatiskt om när nivån av destillerat vatten sjunker i behållaren.
Specifikationer
Typ Vatten stilla
Utgångsflöde 4 L/hr.
Elektriska krav 220/240 V 50/60 Hz 6 kW
Frekvens 50/60 Hz
Material Glas
Fas 1
Spänning 220 V
Wattal 6 kW
Inloppsvattentemperatur (metrisk) 25 °C till 35 °C
Modell A4000D
Djup (engelska) 16,1 tum
Djup (metriskt) 410 mm
Höjd (engelska) 1.3 ft.
Höjd (metrisk) 410 mm
Bredd (engelska) 1.8 ft.
Bredd (metrisk) 550 mm