Läs mer
Cole-Parmer™ WS-200-serien Stuart™ Vattenstilla i skåpstil
Beskrivning
- Ger högsta renhet från praktiskt taget alla råvattenförsörjningar.
- Behållarens vattennivåsensor stängs fortfarande av när behållaren är full.
- Enkel konvertering till förbehandlat foder.
- Säkerhetsfunktioner möjliggör obevakad drift.
- Ta bort organiska ämnen, bakterier och pyrogener från ditt vatten med WS-200 vattendestillationsapparater i skåpstil.
- Borosilikatglas i kombination med kiseldioxidmantlade värmare inneslutna i ett skyddande skåp, levererar pyrogenfritt destillat av högsta renhet från praktiskt taget alla råvattenförsörjningar.
- Destilleringsapparater finns tillgängliga i antingen enkel- eller dubbeldestillerat —vattenmodell, välj den dubbeldestillerade modellen för högre renhetsnivåer.
- Den unika kondensordesignen säkerställer att de destillerade vattendropparna förblir i kontakt med kylslingan under en längre period för maximal energiöverföring och omedelbart kallt destillerat vatten.
- Rengör enheten säkert och enkelt utan att ta isär glaset.
- Helt glaskonstruktion möjliggör snabb avkalkning med starka mineralsyror.
- En kran med stort hål med PTFE-nyckel är monterad för enkel tömning av kemikalier efter rengöring.
- Säkerhetsfunktioner inkluderar flödessensor, övertemperaturtermostat, akrylskärm, skåplock och skruvgängor på alla vattenanslutningar.
- En behållare för vattennivågivare stänger automatiskt av värmarna och kylvattentillförseln när behållaren är fylld med destillerat vatten och startar sedan automatiskt om när nivån av destillerat vatten sjunker i behållaren.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Water Still |
| Utgångsflöde | 8 l/h. Enkeldestillerad |
| Elektriska krav | 220/240 V 50/60 Hz 6 kW |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Material | Glas |
| Fas | 1 |
| Spänning | 240 V |
| Wattal | 6 kW |
| Inloppsvattentemperatur (metrisk) | 25 °C till 35 °C |
| Modell | A8000 |
| Visa mer |