Läs mer
Cole-Parmer™ Kåpa för torr blockvärmare
Storlek:
2 Biock-systemet
3-blocks- eller dubbelkontroll
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Värmarlocken säkerställer att temperaturen bibehålls i dina torra blockvärmare
- Modell 36610-96 lock är lämpligt för användning med två blockvärmare
- Modell 36610-97 är lämplig för användning med värmare med tre block eller dubbla styrningar
- Extraktionsverktyget, 36610-98, gör det snabbt och enkelt att ta bort block från värmaren
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 2-blocks system |
| Typ | Säkerhetsskydd |
| Storlek | 2 Biock-systemet |