Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridiseringsflaskor av borosilikatglas
Produktkod. 12008503
Change view
Längd (metrisk):
170 mm
260 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
40 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12008503 260 mm 40 mm Varje
12028503 170 mm 40 mm Varje
12018503 260 mm 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12008503 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3945497
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Stuart™ Borosilikatglas Hybridiseringsflaskor för Cole-Parmer™ INC-200D-H-serien Stuart Hybridisering Inkubator/Shakers erbjuder ett brett utbud av alternativ för alla applikationer.
  • Välj från ett brett utbud av tillbehör för din Cole-Parmer hybridiseringsinkubator.
  • Välj mellan rotisserier och flaskor med olika kapacitet för att passa din specifika applikation.
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyester
Diameter (engelska) Inre 1,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 33.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
För användning med (utrustning) Lock
Längd (engelska) 10,2 tum
Förpackning 1 st.
Längd (metrisk) 260 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsflaska