Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridiseringsflaskor av borosilikatglas
Längd (metrisk):
170 mm
260 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
40 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Välj från ett brett utbud av tillbehör för din Cole-Parmer hybridiseringsinkubator.
- Välj mellan rotisserier och flaskor med olika kapacitet för att passa din specifika applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyester |
| Diameter (engelska) Inre | 2,7 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 68.6 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 75 mm |
| För användning med (utrustning) | Lock |
| Längd (engelska) | 10,2 tum |
| Förpackning | 1 st. |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Hybridiseringsflaska |