Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Concentrator Evaporator
Typ:
Provkoncentrator
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fast efficient sample concentration
- Suitable for all tube configurations
- Compatible with Stuart three block heaters only
- Optional PTFE coating is available for corrosive solutions
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provkoncentrator |
| För användning med (utrustning) | SBH130D/3 and SBH200D/3 |