Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital kokplatta (vit), omgivningstemperatur till 450 °C, keramik
Produktkod. 16311766
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Förpackningsstorlek
16311766 Keramisk Varje
1 options
Produktkod. 16311766 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer CD150W
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Form: fyrkantig, storlek: 6 x 6 tum.
  • Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
  • Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
  • Displayen visar aktuell yttemperatur
  • Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Kroppsmaterial Vit pulverlackerad metall
Beskrivning Vitt
Material för toppplatta Keramisk
Controllertyp Digital
Storlek 6 x 6 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 450 °C
Djup (engelska) 11,75 tum.
Djup (metriskt) 30 cm
Höjd (engelska) 3,625 tum.
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Wattal 500 W
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderar Nätsladd med stickpropp.
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti 3 år
Visa LED