Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital kokplatta (vit), omgivande till 325 °C, aluminium
Produktkod. 16341786
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Produktkod. Material för toppplatta
16341786 Aluminium
1 options
Produktkod. 16341786 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer SD150W
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: fyrkantig, storlek: 6 x 6 tum.
  • Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
  • Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
  • Displayen visar aktuell yttemperatur
  • Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Kroppsmaterial Vit pulverlackerad metall
Beskrivning Vitt
Material för toppplatta Aluminium
Controllertyp Digital
Storlek 6 x 6 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivning till 325 °C
Djup (engelska) 11,75 tum.
Djup (metriskt) 30 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Längd (engelska) 11.813 tum.
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Wattal 700 W
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderar Nätsladd med stickpropp
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta