Läs mer
Cole-Parmer™ MP-200-seriens Stuart™ digital smältpunktsapparat
Produktkod. 11996458
Change view
Modell:
SMP10
SMP20
Visningstyp:
3-siffrig LED
4-siffrig LED
Upplösning:
0,1 °C
1 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Visningstyp Upplösning Förpackningsstorlek
11996458 SMP20 4-siffrig LED 0,1 °C Varje
11446618 SMP10 3-siffrig LED 1 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996458 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0301147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17295.00 SEK
    16190.15 SEK / Paket med 1
    Save 1104.85 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Inga fler läsglastermometrar med denna MP-200-seriens digitala smältpunktsapparat.
Välj, mät och visa smältpunkt digitalt och eliminera behovet av en termometer. Stuart™ digital smältpunktsapparat visar temperaturen till 0,1 graders upplösning beroende på vald modell.
  • Välj, mät och visa temperaturen digitalt, detta säkerställer noggrannhet och repeterbarhet.
  • Se enkelt smältningen via förstoringslins med inbyggd belysning.
  • Bli mer produktiv —testa två prover samtidigt.
  • Spara tid genom att ställa in en platåtemperatur för den första uppvärmningen.
  • Designad för maximal säkerhet och användarvänlighet.
  • Välj, mät och visa temperaturen digitalt, för att säkerställa noggrannhet och undvika behovet av en glastermometer.
  • Testa två prover samtidigt, se smältningen via en förstoringslins med inbyggd belysning.
  • Förläng de bakre fötterna för optimal visningsvinkel.
  • Ställ in en platåtemperatur för den första uppvärmningen—oövervakad uppvärmningstid gör att användaren är ledig tills platåtemperaturen uppnås.
  • Efter uppvärmning fortsätter uppvärmningshastigheten långsamt att nå smälttemperaturen för större noggrannhet.
Specifikationer
Produkttyp Smältpunktsutrustning
Spänning 230 V
Wattal 75 W
Noggrannhet 1 °C
Certifikat och efterlevnad Kalibreringscertifikat
Mått (L x B x H) 220 x 160 x 170 mm
Visningstyp 4-siffrig LED
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 75 W
För användning med (applikation) Idealisk för pedagogiskt bruk
För användning med (utrustning) Upp till två kapillärrörsprover med dia. 1,9
Höjd (engelska) 6,7 tum
Höjd (metrisk) 170 mm
Längd (engelska) 8,7 tum
Längd (metrisk) 220 mm
Modell SMP20
Förpackningsmängd 1 st.
Upplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 300°C
Vikt (metrisk) 1.8 kg
Bredd (engelska) 6,3 tum
Bredd (metrisk) 160 mm
Frekvens 50 Hz