Läs mer
Cole-Parmer™ MP-200-seriens Stuart™ digital smältpunktsapparat
Produktkod. p-6838055
Modell:
SMP10
SMP20
Visningstyp:
3-siffrig LED
4-siffrig LED
Upplösning:
0,1 °C
1 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11446618
Brand: Cole-Parmer™ 0301141
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inga fler läsglastermometrar med denna MP-200-seriens digitala smältpunktsapparat.
Välj, mät och visa smältpunkt digitalt och eliminera behovet av en termometer. Stuart™ digital smältpunktsapparat visar temperaturen till 0,1 graders upplösning beroende på vald modell.
  • Välj, mät och visa temperaturen digitalt, detta säkerställer noggrannhet och repeterbarhet.
  • Se enkelt smältningen via förstoringslins med inbyggd belysning.
  • Bli mer produktiv —testa två prover samtidigt.
  • Spara tid genom att ställa in en platåtemperatur för den första uppvärmningen.
  • Designad för maximal säkerhet och användarvänlighet.
  • Välj, mät och visa temperaturen digitalt, för att säkerställa noggrannhet och undvika behovet av en glastermometer.
  • Testa två prover samtidigt, se smältningen via en förstoringslins med inbyggd belysning.
  • Förläng de bakre fötterna för optimal visningsvinkel.
  • Ställ in en platåtemperatur för den första uppvärmningen—oövervakad uppvärmningstid gör att användaren är ledig tills platåtemperaturen uppnås.
  • Efter uppvärmning fortsätter uppvärmningshastigheten långsamt att nå smälttemperaturen för större noggrannhet.
Specifikationer
Produkttyp Smältpunktsutrustning
Hertz 50 Hz
Spänning 230 V
Wattal 75 W
Noggrannhet 1 °C
Certifikat och efterlevnad Kalibreringscertifikat
Mått (L x B x H) 220 x 160 x 170 mm
Visningstyp 3-siffrig LED
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 75 W
För användning med (applikation) Idealisk för pedagogiskt bruk
För användning med (utrustning) Upp till två kapillärrörsprover med dia. 1,9
Höjd (engelska) 6,7 tum
Höjd (metrisk) 170 mm
Längd (engelska) 8,7 tum
Längd (metrisk) 220 mm
Modell SMP10
Förpackningsmängd 1 st.
Upplösning 1 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 300°C
Vikt (metrisk) 1.8 kg
Bredd (engelska) 6,3 tum
Bredd (metrisk) 160 mm