Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital kokplattaomrörare (vit), omgivningstemperatur till 325 C, °aluminium
Produktkod. 16371786
Material för toppplatta:
Aluminium
Produktkod. 16371786
Brand: Cole-Parmer™ SD152W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsområde: 50 till 1400 rpm, form: fyrkantig, storlek: 6 x 6 tum.
  • Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
  • Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
  • Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Beskrivning Vitt
Inkluderar (2) 25 mm PTFE-belagda omrörarstänger och nätsladd med stickpropp
Kroppsmaterial Vit pulverlackerad metall
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controllertyp Digital
Längd (engelska) 11.813 tum.
Storlek 6 x 6 tum.
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Omgivning till 325 °C
Höjd (engelska) 3 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Wattal 700 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 50 till 1400 rpm
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE
Visa LED