Läs mer
Cole-Parmer™ Rörhållarskiva för Cole-Parmer™ Rörrotatorer i TR-200-serien
För användning med (utrustning):
För 12 rör
För 20 glas
För 30 rör, 26 mm dia.
För 40 mikrocentrifugrör
För 63 rör, 12 mm dia.
För 63 rör, 16 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Välj den eller de rörhållare som passar dina rörstorlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Mikrocentrifugrör |
| Rörkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttyp | Slanghållare |
| För användning med (utrustning) | För 40 mikrocentrifugrör |
| Antal positioner | 46 |