Läs mer
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Torr blockvärmare
Produktkod. 11406578
Controllertyp:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
50 °C till 200 °C
Ambient +8° till 130 °C
Ambient +8° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11406578
Brand: Cole-Parmer™ 3661031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BH-200-serien Stuart Dry Block Heater ger exakt uppvärmning av rör och mikroplattor.
  • Varm varningslampa indikerar när blocktemperaturen är över 50 °C
Torrblockvärmare är designade för exakt uppvärmning av provrör, mikrocentrifugrör, kyvetter och mikrotiterplattor. Den stora termiska massan hos aluminiumblocken ger en mycket exakt och stabil temperaturkontroll. ''antal block accepterade'' indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje värmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer också att acceptera ett dubbelbreddsblock.
Specifikationer
Controllertyp Dual Control Digital
Beskrivning Digital inställning och display, 2 block med oberoende temperaturkontroll, sparar utrymme.
För användning med (utrustning) Digital blockvärmare
Håller Värmeblock
Material Metall
Antal platser 2
Pluggtyp UK
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 130 °C
Typ Torrbadblock
Visa LED
För användning med (applikation) Idealisk för applikationer där prover måste överföras mellan två temperaturer mycket snabbt.
Antal block 2
Temperaturstabilitet Vid 37 °C± 0,1 °C
Temperaturenhetlighet Inom block vid 37 °C± 0,1 °C; inom block vid 130 °C± 1 °C
Bredd (engelska) 12,2 tum
Bredd (metrisk) 310 mm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 115 mm
Djup (engelska) 11 tum
Djup (metriskt) 280 mm
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Spänning 230 V
Wattal 2 x 150 w
Frekvens 50 Hz