Läs mer
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Torr blockvärmare
Description
- Varm varningslampa indikerar när blocktemperaturen är över 50 °C
Torrblockvärmare är designade för exakt uppvärmning av provrör, mikrocentrifugrör, kyvetter och mikrotiterplattor. Den stora termiska massan hos aluminiumblocken ger en mycket exakt och stabil temperaturkontroll. ''antal block accepterade'' indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje värmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer också att acceptera ett dubbelbreddsblock.
Specifications
Specifications
| Controllertyp | Digital |
| Håller | Värmeblock |
| Material | Metall |
| Antal platser | 2 |
| Pluggtyp | UK |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +8° till 130 °C |
| Typ | Torrbadsblock |
| Antal block | 2 |
| Temperaturstabilitet | Vid 37 °C± 0,1 °C |
| Temperaturenhetlighet | Inom block vid 37 °C± 0,1 °C; inom block vid 130 °C± 1 °C |
| Show More |