Läs mer
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Torr blockvärmare
Beskrivning
- Varm varningslampa indikerar när blocktemperaturen är över 50 °C
Torrblockvärmare är designade för exakt uppvärmning av provrör, mikrocentrifugrör, kyvetter och mikrotiterplattor. Den stora termiska massan hos aluminiumblocken ger en mycket exakt och stabil temperaturkontroll. ''antal block accepterade'' indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje värmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer också att acceptera ett dubbelbreddsblock.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Digital |
| Håller | Värmeblock |
| Material | Metall |
| Antal platser | 2 |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +8° till 200 °C |
| Typ | Torrbadblock |
| Antal block | 2 |
| Temperaturstabilitet | Vid 37 °C± 0,1 °C |
| Temperaturenhetlighet | Inom block vid 37 °C± 0,1 °C; inom block vid 130 °C± 1 °C |
| Bredd (engelska) | 9,3 tum |
| Visa mer |