Learn More
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Torr blockvärmare
Product Code. 11496568
Change view
Click to view available options
Controllertyp:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
50 °C till 200 °C
Ambient +8° till 130 °C
Ambient +8° till 200 °C
Unit Size:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Controllertyp Antal block Temperaturområde (metriskt) unitSize
11496568 Digital 3 Ambient +8° till 200 °C Varje
12087204 Analog 2 Ambient +8° till 130 °C Varje
11476568 Digital 2 Ambient +8° till 130 °C Varje
12097204 Digital 3 Ambient +8° till 130 °C Varje
11486568 Digital 2 Ambient +8° till 200 °C Varje
11406578 Dual Control Digital 2 Ambient +8° till 130 °C Varje
11920925 Dual Control Digital 2 50 °C till 200 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11496568 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 3661023
Only null left
Add to basket
Add to basket
BH-200-serien Stuart Dry Block Heater ger exakt uppvärmning av rör och mikroplattor.
  • Varm varningslampa indikerar när blocktemperaturen är över 50 °C
Torrblockvärmare är designade för exakt uppvärmning av provrör, mikrocentrifugrör, kyvetter och mikrotiterplattor. Den stora termiska massan hos aluminiumblocken ger en mycket exakt och stabil temperaturkontroll. ''antal block accepterade'' indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje värmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer också att acceptera ett dubbelbreddsblock.
Specifications
Controllertyp Digital
Håller Värmeblock
Material Metall
Antal platser 3
Pluggtyp UK
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 200 °C
Typ Torrbadblock
Antal block 3
Temperaturstabilitet Vid 37 °C± 0,1 °C
Temperaturenhetlighet Inom block vid 37 °C± 0,1 °C; inom block vid 130 °C± 1 °C
Bredd (engelska) 12,2 tum
Bredd (metrisk) 310 mm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 115 mm
Djup (engelska) 11 tum
Djup (metriskt) 280 mm
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Spänning 230 V
Wattal 450 W
Frekvens 50 Hz