Läs mer
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Torr blockvärmare
Controllertyp:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
50 °C till 200 °C
Ambient +8° till 130 °C
Ambient +8° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varm varningslampa indikerar när blocktemperaturen är över 50 °C
Torrblockvärmare är designade för exakt uppvärmning av provrör, mikrocentrifugrör, kyvetter och mikrotiterplattor. Den stora termiska massan hos aluminiumblocken ger en mycket exakt och stabil temperaturkontroll. ''antal block accepterade'' indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje värmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer också att acceptera ett dubbelbreddsblock.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Dual Control Digital |
| Håller | Värmeblock |
| Material | Metall |
| Pluggtyp | UK |
| Temperaturområde (metriskt) | 50 °C till 200 °C |
| Typ | Torrbadblock |
| Antal block | 2 |
| Bredd (engelska) | 12,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 310 mm |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Visa mer |