Läs mer
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Torr blockvärmare
Produktkod. 12087204
Change view
Controllertyp:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
50 °C till 200 °C
Ambient +8° till 130 °C
Ambient +8° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp Antal block Temperaturområde (metriskt) unitSize
12087204 Analog 2 Ambient +8° till 130 °C Varje
11476568 Digital 2 Ambient +8° till 130 °C Varje
12097204 Digital 3 Ambient +8° till 130 °C Varje
11486568 Digital 2 Ambient +8° till 200 °C Varje
11496568 Digital 3 Ambient +8° till 200 °C Varje
11406578 Dual Control Digital 2 Ambient +8° till 130 °C Varje
11920925 Dual Control Digital 2 50 °C till 200 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12087204 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3661001
BH-200-serien Stuart Dry Block Heater ger exakt uppvärmning av rör och mikroplattor.
  • Varm varningslampa indikerar när blocktemperaturen är över 50 °C
Torrblockvärmare är designade för exakt uppvärmning av provrör, mikrocentrifugrör, kyvetter och mikrotiterplattor. Den stora termiska massan hos aluminiumblocken ger en mycket exakt och stabil temperaturkontroll. ''antal block accepterade'' indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje värmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer också att acceptera ett dubbelbreddsblock.
Specifikationer
Controllertyp Analog
Beskrivning Robust konstruktion med enkel analog inställning av temperatur.
För användning med (utrustning) Analog blockvärmare
Håller Värmeblock
Material Metall
Antal platser 2
Pluggtyp USA
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 130 °C
Typ Torrbadblock
Uppvärmningstid 100 °C in< 12 min.
Antal block 2
Temperaturstabilitet Vid 37 °C± 0,1 °C
Temperaturenhetlighet Inom block vid 37 °C± 0,1 °C; inom block vid 130 °C± 1 °C
Bredd (engelska) 9,3 tum
Bredd (metrisk) 235 mm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 115 mm
Djup (engelska) 11 tum
Djup (metriskt) 280 mm
Vikt (metrisk) 2.1 kg
Spänning 230 V
Wattal 300 W
Frekvens 50 Hz