Läs mer
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Torr blockvärmare
Produktkod. p-8012847
Controllertyp:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
50 °C till 200 °C
Ambient +8° till 130 °C
Ambient +8° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12087204
Brand: Cole-Parmer™ 3661001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BH-200-serien Stuart Dry Block Heater ger exakt uppvärmning av rör och mikroplattor.
  • Varm varningslampa indikerar när blocktemperaturen är över 50 °C
Torrblockvärmare är designade för exakt uppvärmning av provrör, mikrocentrifugrör, kyvetter och mikrotiterplattor. Den stora termiska massan hos aluminiumblocken ger en mycket exakt och stabil temperaturkontroll. ''antal block accepterade'' indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje värmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer också att acceptera ett dubbelbreddsblock.
Specifikationer
Controllertyp Analog
Beskrivning Robust konstruktion med enkel analog inställning av temperatur.
För användning med (utrustning) Analog blockvärmare
Håller Värmeblock
Material Metall
Antal platser 2
Pluggtyp USA
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 130 °C
Typ Torrbadblock
Uppvärmningstid 100 °C in< 12 min.
Antal block 2
Temperaturstabilitet Vid 37 °C± 0,1 °C
Temperaturenhetlighet Inom block vid 37 °C± 0,1 °C; inom block vid 130 °C± 1 °C
Bredd (engelska) 9,3 tum
Bredd (metrisk) 235 mm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 115 mm
Djup (engelska) 11 tum
Djup (metriskt) 280 mm
Vikt (metrisk) 2.1 kg
Spänning 230 V
Wattal 300 W
Frekvens 50 Hz