Läs mer
Cole-Parmer™ Jordad värmetejp i HT-200-serien
Produktkod. 11562734
Change view
Mått (L x B):
91 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11562734 91 x 25 mm Varje
1 options
Produktkod. 11562734 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3622002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5005.00 SEK
    4706.68 SEK / Paket med 1
    Save 298.32 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Flexibla —värmare passar metallrör och glas.
  • Maximal elementtemperatur på 842 °F (450 °C)
  • Flätad jordtråd under den yttre manteln
  • Cirka 25 mm bred
De flexibla värmebanden i glasfiber är idealiska för uppvärmning av pelare, rör, ventiler och överföringsledningar, där applikationer måste observeras. Värmeelementet och den flätade jordtråden lindas på en kärna av glasfiber och täcks av en ytterhylsa av flätad glasfiber. Tejper är inte vattentäta; endast för användning i torra förhållanden. Band levereras med 3,5 tum. (9 cm) isolerade ouppvärmda flexibla ledningar i varje ände. Varning: Värmeband bör inte överlappas och kräver användning av en temperatur- eller effektregulator som säljs separat.
Specifikationer
Mått (L x B) 91 x 25 mm
För användning med Metallrör, glas, pelare, ventiler, överföringsledningar
Längd (metrisk) 91 mm
Spänning 230 V
Längd (engelska) 3,6 tum
Modell HT95503
Material Glasfiber
Strömförsörjningsdetaljer 230 V, 50 Hz, 150 W
Wattal 150 W
Produkttyp Värmeband
Temperatur (metrisk) 450 °C
Temperatur (engelska) 842 °F
Frekvens 50 Hz