Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Platt lock
Produktkod. 12717969
För användning med (utrustning):
12L badkar
18 och 26L bad
48L badkar
8L badkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12717969
Brand: Cole-Parmer™ 1212289
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra prestandan för din Techne bad och cirkulationspumpar
  • Lock, brickor, temperatursonder och andra tillbehör till ditt bad.
  • Tillverkad av rostfritt stål och tillgänglig för att passa 8 L bad för att förhindra avdunstning.
Specifikationer
För användning med (utrustning) 12L badkar