Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Platt lock
För användning med (utrustning):
12L badkar
18 och 26L bad
48L badkar
8L badkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lock, brickor, temperatursonder och andra tillbehör till ditt bad.
Tillverkad av rostfritt stål och tillgänglig för att passa 8 L bad för att förhindra avdunstning.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 18 och 26L bad |