Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Platt lock
Produktkod. 12737969
Change view
För användning med (utrustning):
12L badkar
18 och 26L bad
48L badkar
8L badkar
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12737969 48L badkar Varje
12717969 12L badkar Varje
12727969 18 och 26L bad Varje
12707969 8L badkar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12737969 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1212294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2990.00 SEK
    2690.60 SEK / Paket med 1
    Save 299.40 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Förbättra prestandan för din Techne bad och cirkulationspumpar
  • Lock, brickor, temperatursonder och andra tillbehör till ditt bad.
  • Tillverkad av rostfritt stål och tillgänglig för att passa 8 L bad för att förhindra avdunstning.
Specifikationer
För användning med (utrustning) 48L badkar