Läs mer
Cole-Parmer™ GT-200-serien gelationstimer
Beskrivning
- Stoppar automatiskt när gelation uppstår
- Hörbara och visuella larm varnar dig vid gelationspunkten
- Användarvänliga tryckknappar med stor LED-skärm
- Kolvar av rostfritt stål tas bort för enkel rengöring
Gelationstiden är övergången från flytande till fast material under polymerisation. Testet kräver cirka 100 ml prov i en behållare som är > 1–1/2 tum (38 mm) i diameter. När mätningen har påbörjats rör sig kolven uppåt och nedåt. Efter gelation stoppas kolven, stoppar timern och utlöser ljud- och visuella larm. Den ljusstarka LED-skärmen visar tiden till närmaste minut eller tiondels minut.
Stativ och klämma säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Gelationstimer |
| Tidsintervall | 999,9 min. |
| Larm | Ljud/visuellt |
| Noggrannhet | ±2 % |
| Upplösning | 0,1 min. |
| Visa | LED |
| Ökar | 6 sek. |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 94 x 69 x 119 mm |
| Längd (engelska) | 3,7 tum |
| Visa mer |