Läs mer
Cole-Parmer™ HI-200-seriens hybridiseringsinkubatortillbehör, rör
Produktkod. 12093765
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
205 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Påskruvade ändlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12093765 200 mm Ingår ej Varje
12142080 205 mm Påskruvade ändlock Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12093765 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3945510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 SEK
    2495.01 SEK / Paket med 1
    Save 164.99 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Detta glas HI-200 Series Hybridization Incubator Tube har en låg sondvolym, även med stora glasrör. Rotationen och designen säkerställer att så låga volymer som 5 ml kan användas och återvinnas.
  • Rör och andra tillbehör kan placeras samtidigt för flera användningsområden.
  • Unika inslitsrör; med rörrotationshastighet på 0 till 20 rpm, styrbar för att passa din applikation.
  • Radioaktivt säker; skyddshölje och droppfri rördesign minimerar risken för användaren.
  • Tillverkad av tjockt, slitstarkt borosilikatglas.
  • Lätt att hälla upp - droppfritt, säkert och bekvämt.
  • Tätningsring - O-ringstätade ändhylsor säkerställer inget läckage.
  • Flytgänga på skruvlock - enkel öppning utan vakuumproblem.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Längd (engelska) 7,9 tum
Förpackning 1 st.
Förslutningstyp Ingår ej
Längd (metrisk) 200 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsrör